Tisk…
1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, 1-(Quinoxalin-2-yl)butane-1,2,3,4-tetraol
OR346271-1G OR346271-5G
APOSOR346271-1GEA 0 CZK
APOSOR346271-1G APOSOR346271-5G
1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01096782
CAS číslo: 80840-09-1