Tisk…
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346253-1G OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA 3380 CZK
APOSOR346253-1G APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Vzorec: C₅H₉BrO
Bod varu: 74…75 °C/46mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00015716
CAS číslo: 19967-55-6
UN: 3265
ADR: 8,III