Tisk…
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzofuran-2-sulphonyl chloride
OR346249-1G OR346249-500MG
APOSOR346249-1GEA 10060 CZK
APOSOR346249-1G APOSOR346249-500MG
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClO₃S
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974038
CAS číslo: 17070-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II