Tisk…
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346246-1G OR346246-5G
APOSOR346246-1GEA 2730 CZK
APOSOR346246-1G APOSOR346246-5G
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17676121
CAS číslo: 1456-22-0