Tisk…
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
OR346244-1G OR346244-5G
APOSOR346244-1GEA 0 CZK
APOSOR346244-1G APOSOR346244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115049
CAS číslo: 87394-65-8