Tisk…
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346242-1G OR346242-500MG
APOSOR346242-1GEA 10520 CZK
APOSOR346242-1G APOSOR346242-500MG
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06662268
CAS číslo: 79491-43-3