Tisk…
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346232-1G OR346232-5G
APOSOR346232-1GEA 1780 CZK
APOSOR346232-1G APOSOR346232-5G
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈BrNO₃
MW: 282.1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16447083
CAS číslo: 91182-60-4