Tisk…
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Verapamil Impurity K
OR346216-1G OR346216-5G
APOSOR346216-1GEA 0 CZK
APOSOR346216-1G APOSOR346216-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219.29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800230
CAS číslo: 20850-49-1