Tisk…
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346213-1G OR346213-500MG
APOSOR346213-1GEA 0 CZK
APOSOR346213-1G APOSOR346213-500MG
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226.08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142818
CAS číslo: 1208081-98-4