Tisk…
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346211-1G OR346211-500MG
APOSOR346211-1GEA 6220 CZK
APOSOR346211-1G APOSOR346211-500MG
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226.08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142814
CAS číslo: 1208081-91-7
UN: 1760
ADR: 8 III