Tisk…
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346206-1G OR346206-5G
APOSOR346206-1GEA 2610 CZK
APOSOR346206-1G APOSOR346206-5G
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113955
CAS číslo: 763109-71-3