Tisk…
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346201-1G OR346201-5G
APOSOR346201-1GEA 0 CZK
APOSOR346201-1G APOSOR346201-5G
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₂₀H₂₇N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09029311
CAS číslo: 857266-28-5