Tisk…
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3462-1G OR3462-5G
APOSOR3462-1GEA 744 CZK
APOSOR3462-1G APOSOR3462-5G
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256.1390 g/mol
Bod varu: 138…140 °C/2mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00457139
CAS číslo: 76041-86-6