Tisk…
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346196-1G OR346196-5G
APOSOR346196-1GEA 1790 CZK
APOSOR346196-1G APOSOR346196-5G
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₅ClO₂
MW: 226,7000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180879
CAS číslo: 220510-74-7