Tisk…
3,3-Dibromoazepan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346194-1G OR346194-500MG OR346194-5G
APOSOR346194-1GEA 0 CZK
APOSOR346194-1G APOSOR346194-500MG APOSOR346194-5G
3,3-Dibromoazepan-2-one
3,3-Dibromoazepan-2-one
Vzorec: C₆H₉Br₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00154706
CAS číslo: 56987-35-0