Tisk…
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346193-1G OR346193-500MG
APOSOR346193-1GEA 0 CZK
APOSOR346193-1G APOSOR346193-500MG
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₃S
Bod tání: 94…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142789
CAS číslo: 1208081-26-8
UN: 3261
ADR: 8,II