(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346189-1G
OR346189-5G
APOSOR346189-1GEA
0
CZK
APOSOR346189-1G
APOSOR346189-5G
(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Vzorec:
C₉H₇BrOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12032279 CAS číslo: 13771-72-7 |