Tisk…
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346186-5G
APOSOR346186-5GEA 3150 CZK
APOSOR346186-5G
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01851055
CAS číslo: 51985-95-6