Tisk…
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346185-1G OR346185-5G
APOSOR346185-1GEA 3060 CZK
APOSOR346185-1G APOSOR346185-5G
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839084
CAS číslo: 51986-17-5