Tisk…
6-Phenyl-2-thiouracil
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol
OR346183-1G OR346183-5G
APOSOR346183-1GEA 3270 CZK
APOSOR346183-1G APOSOR346183-5G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Vzorec: C₁₀H₈N₂OS
MW: 204,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059166
CAS číslo: 36822-11-4