Tisk…
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346182-1G OR346182-500MG OR346182-5G
APOSOR346182-1GEA 0 CZK
APOSOR346182-1G APOSOR346182-500MG APOSOR346182-5G
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
5-Chloro-4,6-dimethylpyrimidin-2-ol
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12131131
CAS číslo: 19573-82-1