Tisk…
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346181-1G OR346181-500MG OR346181-5G
APOSOR346181-1GEA 0 CZK
APOSOR346181-1G APOSOR346181-500MG APOSOR346181-5G
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128171
CAS číslo: 13345-09-0