Tisk…
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346176-1G OR346176-500MG OR346176-5G
APOSOR346176-1GEA 4530 CZK
APOSOR346176-1G APOSOR346176-500MG APOSOR346176-5G
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Vzorec: C₉H₉ClN₂
MW: 180.64 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457523
CAS číslo: 4760-35-4