Tisk…
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346174-250MG OR346174-500MG
APOSOR346174-250MGEA 0 CZK
APOSOR346174-250MG APOSOR346174-500MG
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
2-(5-Chloro[1,2,4]thiadiazol-3-yl)pyridine
Vzorec: C₇H₄ClN₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12131112
CAS číslo: 887623-91-8