Tisk…
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346170-1G OR346170-500MG
APOSOR346170-1GEA 8930 CZK
APOSOR346170-1G APOSOR346170-500MG
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845756
CAS číslo: 1208081-34-8