Tisk…
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346168-1G OR346168-5G
APOSOR346168-1GEA 0 CZK
APOSOR346168-1G APOSOR346168-5G
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, Technical Grade
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀ClNO₃
MW: 191.62 g/mol
Bod tání: 112…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046089
CAS číslo: 23500-10-9
EINECS: 245-695-3