Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346165-1G OR346165-500MG
APOSOR346165-1GEA 0 CZK
APOSOR346165-1G APOSOR346165-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09741134
CAS číslo: 113808-87-0