Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346164-1G OR346164-500MG
APOSOR346164-1GEA 0 CZK
APOSOR346164-1G APOSOR346164-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09929945
CAS číslo: 54605-74-2