Tisk…
2,4-Dibromopentanedioic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346158-1G OR346158-5G
APOSOR346158-1GEA 0 CZK
APOSOR346158-1G APOSOR346158-5G
2,4-Dibromopentanedioic acid
2,4-Dibromopentanedioic acid
Vzorec: C₅H₆Br₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845705
CAS číslo: 3479-80-9