4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
OR346152-25G
OR346152-5G
APOSOR346152-25GEA
0
CZK
APOSOR346152-25G
APOSOR346152-5G
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₄ MW: 210,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017018 CAS číslo: 119-81-3 |