5-Nitrobenzo[d]thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346149-1G
APOSOR346149-1GEA
6910
CZK
APOSOR346149-1G
5-Nitrobenzo[d]thiazole
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Vzorec:
C7H4N2O2S MW: 180,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085891 CAS číslo: 2942-07-6 |