Tisk…
Benzothiazol-4-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Aminobenzothiazole, Benzo[d]thiazol-4-amine
OR346148-1G OR346148-500MG
APOSOR346148-1GEA 12010 CZK
APOSOR346148-1G APOSOR346148-500MG
Benzothiazol-4-ylamine
Benzothiazol-4-ylamine
Vzorec: C₇H₆N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672135
CAS číslo: 1123-51-9