Tisk…
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 29920 CZK
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂S
Bod tání: 201…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110341
CAS číslo: 66975-83-5