Tisk…
5-Bromo-3-methylisothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR346140-1G OR346140-5G
APOSOR346140-1GEA 5720 CZK
APOSOR346140-1G APOSOR346140-5G
5-Bromo-3-methylisothiazole
5-Bromo-3-methylisothiazole
Vzorec: C₄H₄BrNS
MW: 178,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318949
CAS číslo: 20493-60-1