Tisk…
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346139-1G OR346139-5G
APOSOR346139-1GEA 0 CZK
APOSOR346139-1G APOSOR346139-5G
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Vzorec: C₄H₇BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12131107
CAS číslo: 1208081-54-2