Tisk…
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346130-1G OR346130-250MG OR346130-5G
APOSOR346130-1GEA 6450 CZK
APOSOR346130-1G APOSOR346130-250MG APOSOR346130-5G
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12402514
CAS číslo: 163137-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II