Tisk…
3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346128-1G OR346128-500MG
APOSOR346128-1GEA 0 CZK
APOSOR346128-1G APOSOR346128-500MG
3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
Vzorec: C₇H₄Cl₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227171
CAS číslo: 1056189-27-5