4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346122-1G
OR346122-5G
APOSOR346122-1GEA
0
CZK
APOSOR346122-1G
APOSOR346122-5G
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Vzorec:
C₅H₃N₃O₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01076649 CAS číslo: 62078-43-7 |