Tisk…
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346112-1G OR346112-5G
APOSOR346112-1GEA 0 CZK
APOSOR346112-1G APOSOR346112-5G
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Vzorec: C₁₂H₁₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052466
CAS číslo: 1053659-35-0