Tisk…
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346109-1G OR346109-5G
APOSOR346109-1GEA 4730 CZK
APOSOR346109-1G APOSOR346109-5G
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664476
CAS číslo: 18474-57-2