Tisk…
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR346098-1G OR346098-500MG
APOSOR346098-1GEA 0 CZK
APOSOR346098-1G APOSOR346098-500MG
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClNO₃S
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407346
CAS číslo: 499770-75-1
UN: 3261
ADR: 8,II