Tisk…
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346090-1G OR346090-5G
APOSOR346090-1GEA 0 CZK
APOSOR346090-1G APOSOR346090-5G
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-hydroxymethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₄
MW: 185,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568348
CAS číslo: 95104-40-8