4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346082-1G
OR346082-5G
APOSOR346082-1GEA
0
CZK
APOSOR346082-1G
APOSOR346082-5G
4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
Vzorec:
C₉H₉N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10568331 CAS číslo: 53292-71-0 |