Tisk…
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Aminomethyl-3-(phenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
OR346073-1G OR346073-5G
APOSOR346073-1GEA 0 CZK
APOSOR346073-1G APOSOR346073-5G
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Vzorec: C₉H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06166274
CAS číslo: 90564-77-5