Tisk…
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346069-1G OR346069-5G
APOSOR346069-1GEA 0 CZK
APOSOR346069-1G APOSOR346069-5G
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Vzorec: C₉H₁₁NOS
MW: 181,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414738
CAS číslo: 35582-11-7