Tisk…
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-(aminomethyl)benzoate
OR346066-1G
APOSOR346066-1GEA 6910 CZK
APOSOR346066-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275208
CAS číslo: 102638-45-9