Tisk…
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346053-1G OR346053-5G
APOSOR346053-1GEA 9490 CZK
APOSOR346053-1G APOSOR346053-5G
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Vzorec: C₈H₈BrNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09809469
CAS číslo: 147111-30-6