Tisk…
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346045-1G OR346045-500MG
APOSOR346045-1GEA 0 CZK
APOSOR346045-1G APOSOR346045-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₈H₂₂ClN₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568259
CAS číslo: 1053657-85-4