Tisk…
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346044-1G OR346044-500MG
APOSOR346044-1GEA 0 CZK
APOSOR346044-1G APOSOR346044-500MG
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₂₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568258
CAS číslo: 1053657-78-5