Tisk…
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346043-1G OR346043-500MG
APOSOR346043-1GEA 0 CZK
APOSOR346043-1G APOSOR346043-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₇H₂₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568257
CAS číslo: 1053657-71-8